Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)metabórico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR3017-25G OR3017-5G OR3017-1G
APOSOR3017-25GEA 231 EUR
APOSOR3017-25G APOSOR3017-5G APOSOR3017-1G
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)metabórico 98%
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)metabórico
Formula: C₉H₁₃BO₅
Pto. de fusión: 244…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075676
Núm. CAS: 182163-96-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR