3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 5-oxide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302028-100MG
APOSOR302028-100MGEA 244 EUR
APOSOR302028-100MG
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 5-oxide
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 5-oxide
Formula: C₆H₅N₃O
MW: 135.123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22989413
Núm. CAS: 91184-02-0