Isotiocianato de 2-metilbutilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30206-5G
APOSOR30206-5GEA 161 EUR
APOSOR30206-5G
Isotiocianato de 2-metilbutilo
Isotiocianato de 2-metilbutilo
Formula: C₆H₁₁NS
MW: 129.23 g/mol
Pto. Ebullición: 84…86 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060414
Núm. CAS: 4404-51-7
UN: 2927
ADR: 6.1+8 II