4-Metoxi-3-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 4-Methoxynicotinaldehyde
OR302197-1G
APOSOR302197-1GEA 226 EUR
APOSOR302197-1G
4-Metoxi-3-formilpiridina
4-Metoxi-3-formilpiridina
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112505
Núm. CAS: 82257-15-6