(2E)-3-{1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-en-7-yl}prop-2-enoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR303181-500MG
APOSOR303181-500MGEA 661 EUR
APOSOR303181-500MG
(2E)-3-{1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-en-7-yl}prop-2-enoic acid
(2E)-3-{1,4-Dioxaspiro[4.5]dec-7-en-7-yl}prop-2-enoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13152280
Núm. CAS: 226916-19-4