2-Bromo-4-metilanísol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR3050-50G OR3050-10G OR3050-250G
APOSOR3050-50GEA 36.4 EUR
APOSOR3050-50G APOSOR3050-10G APOSOR3050-250G
2-Bromo-4-metilanísol 98%
2-Bromo-4-metilanísol
Formula: C₈H₉BrO
Pto. Ebullición: 134 °C/25mmHg
Pto. de fusión: 15,5 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017783
Núm. CAS: 22002-45-5
EINECS: 244-705-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR