[1,3]Thiazolo[5,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR305434-250MG
APOSOR305434-250MGEA 464 EUR
APOSOR305434-250MG
[1,3]Thiazolo[5,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
[1,3]Thiazolo[5,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22555424
Núm. CAS: 1304788-06-4