3-Bromothieno[2,3-c]pyridine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR30581-1G OR30581-100MG
APOSOR30581-1GEA 149 EUR
APOSOR30581-1G APOSOR30581-100MG
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
3-Bromothieno[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₄BrNS
Pto. de fusión: 97…98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11052627
Núm. CAS: 28783-17-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR