[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]hydrazine dihydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: ((Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)hydrazine dihydrochloride
OR306224-250MG
APOSOR306224-250MGEA 238 EUR
APOSOR306224-250MG
[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]hydrazine dihydrochloride 95+%
[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]hydrazine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₄N₂O·2ClH
MW: 203.11 g/mol
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19382069
Núm. CAS: 1315365-54-8