4-Cyclopropylpyridin-3-amine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR306606-1G OR306606-250MG OR306606-5G
APOSOR306606-1GEA 575 EUR
APOSOR306606-1G APOSOR306606-250MG APOSOR306606-5G
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formula: C₈H₁₀N₂
MW: 134.178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22379683
Núm. CAS: 1365763-16-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR