2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR306608-1G OR306608-250MG
APOSOR306608-1GEA 438 EUR
APOSOR306608-1G APOSOR306608-250MG
2-Cyclopropylpyridin-4-amine 95+%
2-Cyclopropylpyridin-4-amine
Formula: C₈H₁₀N₂
MW: 134.178 g/mol
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12032771
Núm. CAS: 340006-71-5
UN: 3259
ADR: 8 III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR