1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 7-Azaindazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine

OR30698-25G
APOSOR30698-25GEA 81.2 EUR
APOSOR30698-25G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine 97%
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₅N₃
MW: 119.12 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663981
Núm. CAS: 271-73-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR