trans-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-tert-Butyl 2-methyl (2S,4R)-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR307067-1G
APOSOR307067-1GEA 812 EUR
APOSOR307067-1G
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₄
MW: 254.286 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094915
Núm. CAS: 194163-91-2