4-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307716-1G
APOSOR307716-1GEA 433 EUR
APOSOR307716-1G
4-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
4-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formula: C₁₄H₂₁NO·ClH
MW: 255,784 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10703294
Núm. CAS: 1172021-56-5