4-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR307775-1G
APOSOR307775-1GEA 451 EUR
APOSOR307775-1G
4-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₈H₂₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12674813
Núm. CAS: 1189105-85-8