2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-bromoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307896-250MG
APOSOR307896-250MGEA 177 EUR
APOSOR307896-250MG
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-bromoquinoline
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-bromoquinoline
Formula: C₁₁H₈BrCl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787622
Núm. CAS: 948294-53-9