4-Amino-6-chloro-8-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307943-1G
APOSOR307943-1GEA 368 EUR
APOSOR307943-1G
4-Amino-6-chloro-8-methylquinoline
4-Amino-6-chloro-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787713
Núm. CAS: 948293-08-1