oxetan-3-ylmethanamine

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR308007-1G
APOSOR308007-1GEA 223 EUR
APOSOR308007-1G
oxetan-3-ylmethanamine
oxetan-3-ylmethanamine
Formula: C₄H₉NO
Pto. Ebullición: 131 °C
Pto. de inflamación: 62,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547197
Núm. CAS: 6246-05-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR