1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308052-5G
APOSOR308052-5GEA 122 EUR
APOSOR308052-5G
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Pto. de fusión: 139…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059267
Núm. CAS: 885618-33-7