1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
OR308063-5G
APOSOR308063-5GEA 92.8 EUR
APOSOR308063-5G
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682403
Núm. CAS: 1214196-85-6