8-Boc-2,8-Diazaspiro[4.5]decane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308120-250MG
APOSOR308120-250MGEA 104 EUR
APOSOR308120-250MG
8-Boc-2,8-Diazaspiro[4.5]decane
8-Boc-2,8-Diazaspiro[4.5]decane
Formula: C₁₃H₂₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09608078
Núm. CAS: 236406-39-6