(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR308173-1G OR308173-250MG
APOSOR308173-1GEA 168 EUR
APOSOR308173-1G APOSOR308173-250MG
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09608107
Núm. CAS: 218594-76-4