3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR309100-1G OR309100-5G
APOSOR309100-1GEA 473 EUR
APOSOR309100-1G APOSOR309100-5G
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol 97%
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol
Formula: C₄H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20444451
Núm. CAS: 1305208-47-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR