7-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309279-1G
APOSOR309279-1GEA 343 EUR
APOSOR309279-1G
7-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
MW: 238.081 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09997975
Núm. CAS: 56716-92-8