3-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309329-1G
APOSOR309329-1GEA 409 EUR
APOSOR309329-1G
3-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
3-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇BrClN
MW: 256.526 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13192941
Núm. CAS: 1204810-41-2