(E)-N'-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylethanimidamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR310329-1G
APOSOR310329-1GEA 538 EUR
APOSOR310329-1G
(E)-N'-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylethanimidamide
(E)-N'-(2-Cyanophenyl)-N,N-dimethylethanimidamide
Formula: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187.241 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00994886
Núm. CAS: 102669-53-4