Methyl 2-(4-iodophenoxy)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310454-5G
APOSOR310454-5GEA 238 EUR
APOSOR310454-5G
Methyl 2-(4-iodophenoxy)acetate
Methyl 2-(4-iodophenoxy)acetate
Formula: C₉H₉IO₃
MW: 292.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07113288
Núm. CAS: 81720-18-5