(1S,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310537-500MG
APOSOR310537-500MGEA 1350 EUR
APOSOR310537-500MG
(1S,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
(1S,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₁N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21396228
Núm. CAS: 4548-34-9