7-Nitro-1H-indazol-5-yl acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3135-100MG
APOSOR3135-100MGEA 325 EUR
APOSOR3135-100MG
7-Nitro-1H-indazol-5-yl acetate
7-Nitro-1H-indazol-5-yl acetate
Formula: C₉H₇N₃O₄
Pto. de fusión: 193…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09998771
Núm. CAS: 1031927-26-0