Diethyl(3-pyridyl)borane

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR315000-100G OR315000-25G
APOSOR315000-100GEA 209 EUR
APOSOR315000-100G APOSOR315000-25G
Diethyl(3-pyridyl)borane
Diethyl(3-pyridyl)borane
Formula: C₉H₁₄BN
Pto. de fusión: 172…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012348
Núm. CAS: 89878-14-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR