5-Norbornene-2-methanol 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR315262-25G OR315262-100G OR315262-5G
APOSOR315262-25GEA 24.8 EUR
APOSOR315262-25G APOSOR315262-100G APOSOR315262-5G
5-Norbornene-2-methanol 99%
5-Norbornene-2-methanol
Formula: C₈H₁₂O
Pto. Ebullición: 120 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167571
Núm. CAS: 95-12-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR