tert-Butyl-4-oxo-3,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR315435-250MG
APOSOR315435-250MGEA 95.7 EUR
APOSOR315435-250MG
tert-Butyl-4-oxo-3,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-oxo-3,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Formula: C₁₃H₂₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11227060
Núm. CAS: 923009-50-1