Glicinato de terc-butilo clorhidrato 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR315773-100G OR315773-25G OR315773-5G
APOSOR315773-100GEA 157 EUR
APOSOR315773-100G APOSOR315773-25G APOSOR315773-5G
Glicinato de terc-butilo clorhidrato 98%
Glicinato de terc-butilo clorhidrato
Formula: C₆H₁₄ClNO₂
Pto. de fusión: 141…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058255
Núm. CAS: 27532-96-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR