N-Boc-L-phenylalaninol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR316043-100G
APOSOR316043-100GEA 69.6 EUR
APOSOR316043-100G
N-Boc-L-phenylalaninol
N-Boc-L-phenylalaninol
Formula: C₁₄H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076976
Núm. CAS: 66605-57-0