4-Bromo-1-(oxetan-3-yl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR317259-1G
APOSOR317259-1GEA 145 EUR
APOSOR317259-1G
4-Bromo-1-(oxetan-3-yl)-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-1-(oxetan-3-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21849011
Núm. CAS: 1374657-02-9