3-Imidazol-1-ylphenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR318066-1G OR318066-10G OR318066-5G
APOSOR318066-1GEA 0 EUR
APOSOR318066-1G APOSOR318066-10G APOSOR318066-5G
3-Imidazol-1-ylphenylamine
3-Imidazol-1-ylphenylamine
Formula: C₉H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258808
Núm. CAS: 112677-67-5