6-Chloro-2-(4-methylphenyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32033-1G
APOSOR32033-1GEA 1570 EUR
APOSOR32033-1G
6-Chloro-2-(4-methylphenyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-ol 95%
6-Chloro-2-(4-methylphenyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-ol
Formula: C₁₄H₁₁ClN₂O
MW: 258,703 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00141397
Núm. CAS: 250610-26-5