Ácido metanosulfónico 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR322096-100G
APOSOR322096-100GEA 26.1 EUR
APOSOR322096-100G
Ácido metanosulfónico 99%
Ácido metanosulfónico
Formula: CH₃SO₃H
Pto. Ebullición: 167 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 17…19 °C
Densidad: 1,481 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007518
Núm. CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR