3-Bromo-N,N-dimethylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR322148-250MG
APOSOR322148-250MGEA 30.6 EUR
APOSOR322148-250MG
3-Bromo-N,N-dimethylbenzamide
3-Bromo-N,N-dimethylbenzamide
Formula: C₉H₁₀BrNO
MW: 228.0858 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01215179
Núm. CAS: 24167-51-9