Methyl (S)-(-)-2-chloropropionate 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (S)-(-)-2-Chloropropionic Acid Methyl Ester

OR322164-25G
APOSOR322164-25GEA 151 EUR
APOSOR322164-25G
Methyl (S)-(-)-2-chloropropionate 97%
Methyl (S)-(-)-2-chloropropionate
Formula: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C/120mmHg
Densidad: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062941
Núm. CAS: 73246-45-4
UN: 2933
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR