Ácido heptadecanoico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR322165-25G
APOSOR322165-25GEA 87 EUR
APOSOR322165-25G
Ácido heptadecanoico
Ácido heptadecanoico
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 227 °C/100mmHg
Pto. de fusión: 59…61 °C
Densidad: 0,853 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002751
Núm. CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR