4-Cloro-2,6-xilenol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR322178-1G OR322178-5G OR322178-25G
APOSOR322178-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322178-1G APOSOR322178-5G APOSOR322178-25G
4-Cloro-2,6-xilenol 98%
4-Cloro-2,6-xilenol
Formula: C₈H₉ClO
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020138
Núm. CAS: 1123-63-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR