4-tert-Butyl-2-[(1Z)-(hydroxyimino)methyl]phenol, tech
Proveedor: Apollo Scientific
OR32231-1G
APOSOR32231-1GEA 1570 EUR
APOSOR32231-1G
4-tert-Butyl-2-[(1Z)-(hydroxyimino)methyl]phenol, tech
4-tert-Butyl-2-[(1Z)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01568847
Núm. CAS: 50849-50-8