Metilo acrilato 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: Acrilato de metilo

OR322452-500ML OR322452-2500M
APOSOR322452-500MLEA 72.5 EUR
APOSOR322452-500ML APOSOR322452-2500M
Metilo acrilato 99%
Metilo acrilato
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0.956 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008627
Núm. CAS: 96-33-3
UN: 1919
ADR: 3 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR