1,5-Dimethyl-4-phenylimidazolidin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32468-1G
APOSOR32468-1GEA 874 EUR
APOSOR32468-1G
1,5-Dimethyl-4-phenylimidazolidin-2-one 95%
1,5-Dimethyl-4-phenylimidazolidin-2-one
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01456559
Núm. CAS: 103774-40-9