4-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine-3-carbonitrile, tech
Proveedor: Apollo Scientific
OR32631-1G
APOSOR32631-1GEA 1570 EUR
APOSOR32631-1G
4-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine-3-carbonitrile, tech
4-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00975449
Núm. CAS: 338412-19-4