2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)thiophene-3-carbonitrile, tech

Proveedor: Apollo Scientific

OR32887-1G
APOSOR32887-1GEA 1570 EUR
APOSOR32887-1G
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)thiophene-3-carbonitrile, tech
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)thiophene-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂S
MW: 202,275 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01316179
Núm. CAS: 338777-45-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR