[3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3289-250MG
APOSOR3289-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR3289-250MG
[3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665860
Núm. CAS: 959584-25-9