trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamate, trans-4-Aminocyclohexan-1-ol, N-BOC protected
OR3290-5G
APOSOR3290-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3290-5G
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol 98%
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.28 g/mol
Pto. de fusión: 169…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844613
Núm. CAS: 111300-06-2