3-(Dimetilamino)propiofenona clorhidrato 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR32942-1G OR32942-5G
APOSOR32942-1GEA 26.1 EUR
APOSOR32942-1G APOSOR32942-5G
3-(Dimetilamino)propiofenona clorhidrato 95%
3-(Dimetilamino)propiofenona clorhidrato
Formula: C₁₁H₁₆ClNO
MW: 213.71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012481
Núm. CAS: 879-72-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR